Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
Marca: Brady™ 060906
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
Descripción
- Resiste nitrógeno líquido a - 196°C, congelador a - 80°C y autoclave a + 121°C
- Blanco mate con adhesivo acrílico permanente
- Se adherirá a una superficie congelada o mate sin necesidad de raspar o secar el vial antes de colocar la etiqueta
- Adecuada para superficies de vidrio y polipropileno
Para asegurarse de que la etiqueta permanece fijada cuando se vuelve a guardar, la etiqueta debe envolverse alrededor del vial y solaparse ligeramente.
Especificaciones
RoHS 2002/618/CE, MCV RoHS 2002/895/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
100 por rollo | |
De - 196°C a + 130°C | |
1,5 in | |
3,75 pulg |
Montaje en superficie | |
Negro, Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Impresora LabXpert™ | |
Rectángulo | |
0,053 mm | |
38,10 mm | |
9,52 cm |