Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
102.45€ - 121.00€
Especificaciones
Descripción | Montaje en superficie |
---|---|
Color | Negro, Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10021952
|
Brady™
060909 |
225/paquete | 1,8 in | 4,57 cm | 0,6 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10633963
|
Brady™
060906 |
100 por rollo | 3,75 pulg | 9,52 cm | 1,5 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10623963
|
Brady™
060908 |
225/paq. | 1,75 in | 4,44 cm | 1 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10152992
|
Brady™
060907 |
225/paq. | 1,6 in | 4 cm | 0,5 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Adhere sobre la superficie helada/escarchada• Etiqueta
Especificaciones
Montaje en superficie | |
Negro, Blanco | |
Mate | |
Poliéster |