Learn More
Brady™ Etiquetas para instalaciones y de seguridad IDXPERT™ MRO
Las etiquetas para instalaciones y de seguridad MRO IDXPERT™ están fabricadas con vinilo duradero termorretráctil con adhesivo ultraagresivo que es ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
Marca:  Brady™ 142340
Detalles adicionales : Peso : 0.07030kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11881623
  • 50.03€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío
30-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
  • Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Especificaciones
Especificaciones
Etiqueta de seguridad y para instalaciones
Black, Yellow
Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
0.5 in.
iDXPERT™, LabXpert™ Printer
-104 to 248°F
0.004 in.
1 Ea.
No estéril
Acrylic, Permanent
UL
50 Gardner Units
General and industrial identification, General ID, General identification, Laboratory identification, Outside-of-panel markings, Panel identification, Voice/Data identification
1.27 cm
-40°C to +120°C
Vinyl
Satinado
19 in