Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Marca: Brady™ 011260
Detalles adicionales : Peso : 0.09750kg
Descripción
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Las etiquetas Freezerbondz se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido. Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
- Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
- Para aplicaciones con viales/tubos, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con un solapamiento de al menos 3,18 mm (1/8 pulg.)
- Color: Blanco con acabado mate
- Material: Poliéster
- Freezerbondz (11-877-244 a -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
- Freezerbondz (11-877-249 a-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Identificación general, identificación de laboratorio | |
1 | |
Rectángulo | |
De - 196°C a + 130°C | |
28,58 mm | |
1,9 in | |
1 in |
Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de superficie fría | |
Sistema de etiquetado BMP™61, impresora de etiquetas BMP™71, BradyPrinter™ M611, sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™ | |
250/paq. | |
-320/-266 °F | |
0,053 mm | |
48,26 x 25 mm | |
48,26 mm | |
25 mm |