Learn More
Brady™ BradyPrinter™ Ribbons
BradyPrinter™ Ribbons developed for successful performance on a variety of materials, including paper, polyester, polyimides, and vinyl.
114.45€ - 186.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Printer Ribbon |
---|---|
Color | Negro |
Print Technology | Thermal Transfer |
Longitud (imperial) | 984 pies |
Longitud (métrico) | 299,9 m |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Material | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Material | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10122422
|
Brady™
035243 |
RoHS 2002/95/CE | Cera | 3,27 in. |
186.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12756148
|
Brady™
055752 |
RoHS, 2011/65/EU | Resin | 2.36 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Durability and performance is based on the bond between the ribbon and the label.
Series R4300
- Wax/resin formulation
- Produces reliable, sharp-edged print quality for excellent bar code readability
- Resist smears and chemicals
- W x L: 3.27 in. x 984 ft. (8.3 cm x 300 m)
- Resin-based and high density, with excellent resistance characteristics
- W x L: 2.36 in. x 984 ft. (6 cm x 300 m)
Series R6200
- Resin-based, specifically designed for harsh environment labeling applications
- W x L: 2.56 in. x 984 ft. (6.5 cm x 300 m)
- Compatible with BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, Tagus T200
Especificaciones
Printer Ribbon | |
Thermal Transfer | |
299,9 m | |
2,54 cm |
Negro | |
984 pies | |
1 in. | |
1 unidad |