Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: ToughBond Series Polyester
With permanent acrylic adhesive for rough surface applications
33.35€ - 58.80€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Anchura (métrico) | 12,70 mm |
Grosor (imperial) | 0,004 in. |
Grosor (métrico) | 0,102 mm |
Descripción | Etiquetas para rotuladores BMP41/BMP51/BMP53 |
Código de producto | Marca | Material | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11992762
|
Brady™
143241 |
Poliéster (B-422) | 12,70 x 12,70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11902772
|
Brady™
143242 |
Polyester (B-422) | 0.5 x 25 in. (W x H) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12682986
|
Brady™
143304 |
Poliéster (B-483) | 2 x 0,5 in. (W x H) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Color: Black on white
- Material: Permanent Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
- Surface: Powder Coated, Smooth, Textured/Rough
- Application(s): Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Purpose ID, Panel ID, Rating Plates, Voice/Data ID
Especificaciones
Blanco | |
0,004 in. | |
Etiquetas para rotuladores BMP41/BMP51/BMP53 | |
CSA, RoHS, UL |
12,70 mm | |
0,102 mm | |
Brillo | |
1 unidad |