Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: poliéster Freezerbondz II
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Marca:  Brady™ 143326
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12603006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
  • Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
  • Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
  • Color: Negro sobre blanco
  • Material: poliéster Freezerbondz™ II
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliéster
25,40 mm
2,54 cm
0,081 mm
Permanente
Film blanco con capa superior imprimible por termotransferencia blanca
De -196 °C a +130 °C
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1,9 in.
1 in.
0,0032 in.
1,9 x 1 in.
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 FreezerBondz
Rectángulo
ASTM D
100/paq.