Learn More
Brady™ Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™
La cinta de poliéster de alto rendimiento BBP™ (B-569) tiene un bajo contenido de haluros y está diseñada para marcar tubos de acero inoxidable especialmente en entornos agresivos.
Marca: Brady™ 117932
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
- Etiquetas duraderas de poliéster ultrasuave con adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
- La cinta de poliéster para uso en exteriores permite la impresión por transferencia térmica
- Resiste productos químicos suaves, aceite o agua
- Permite a impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o varias etiquetas de un único rollo continuo
Especificaciones
Cinta de poliéster de alto rendimiento para impresoras BBP3x | |
Negro | |
Cinta | |
No estéril | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 | |
1 rollo | |
De -40 a 212 °F | |
45 lb/pulgadas | |
0,076 mm | |
30,48 m | |
12,70 mm |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Poliéster | |
Diseñado para su uso en tuberías de acero inoxidable en entornos agresivos, como el sector de la pulpa y el papel | |
80 unidades Gardner | |
De 3 a 5 años | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,003 in | |
100 ft | |
0,5 in |