Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX-BIOD GC Capillary Columns
Provides optimal separation. Trajan Scientific and Medical BPX-BIOD GC Capillary Columns are optimized for specific ASTM and EN biodiesel methods.
488.00€ - 670.00€
Especificaciones
Tipo de producto BPX-BIOD GC Capillary Columns
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Material de embalaje Longitud (métrico) Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de embalaje Longitud (métrico) Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
15268643 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
0541180SG53
BPX-BIO6584 10m Columns for ASTM D6584 489.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15278643 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
0541181SG53
BPX-BIO6584 15m Columns for ASTM D6584 489.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15258643 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
05411801SG53
BPX-BIO6584 10m Columns for EN14105 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15268673 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
0544332
BPX-BIOD Wax 30m Columns for EN14110 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15258673 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
0544331
BPX-BIOD20 30m Columns for EN14103 Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Optimized for specified ASTM and EN biodiesel methods
Especificaciones
Especificaciones
BPX-BIOD GC Capillary Columns