Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX-BIOD GC Capillary Columns
Provides optimal separation. Trajan Scientific and Medical BPX-BIOD GC Capillary Columns are optimized for specific ASTM and EN biodiesel methods.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0541180SG53
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268643
  • 489.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Optimized for specified ASTM and EN biodiesel methods
Especificaciones
Especificaciones
0.32 mm
BPX-BIOD GC Capillary Column
10 m
Guard column
Columns for ASTM D6584
0.1 µm
BPX-BIO6584