Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP624 GC Capillary Columns
Used for EPA volatile organics analysis. Trajan Scientific and Medical BP624 GC Capillary Columns are polar phase designed columns.
950.00€ - 1000.00€
Especificaciones
Tipo BP624 GC Capillary Column
Material Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Para utilizar con (aplicación) Solvents Analysis
Intervalo de temperatura 0°C to 230/240°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
10222703 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
054838
0.53 mm 3 µm 1000.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15278713 Ver documentos Trajan Scientific and Medical™
054842
0.25 mm 1.4 µm 950.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Especificaciones
Especificaciones
BP624 GC Capillary Column
Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Solvents Analysis
0°C to 230/240°C