Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP624 GC Capillary Columns
Used for EPA volatile organics analysis. Trajan Scientific and Medical BP624 GC Capillary Columns are polar phase designed columns.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 054842
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15278713
  • 950.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
20-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Especificaciones
Especificaciones
0.25 mm
Solvents Analysis
1.4 µm
Cyanopropylphenyl Polysiloxane
BP624 GC Capillary Column
0°C to 230/240°C
60 m
BP624