Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BP624 GC Capillary Columns
Used for EPA volatile organics analysis. Trajan Scientific and Medical BP624 GC Capillary Columns are polar phase designed columns.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 054838
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10222703
  • 1320.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Especificaciones
Columna capilar BP624 para GC
Método EPA 624, Compuestos voilátiles en el agua potable, Hidrocarburos clorados, Análisis de disolventes
3 μm
Cianopropilfenilopolisiloxano
0,53 mm
0 °C a 230/240 °C
60 m
BP624