Learn More
Invitrogen™ Bovine IFN-alpha ELISA Kit
Bovine IFN-alpha quantitates bovine IFN-alpha in serum, plasma, supernatant.
676.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso Interferón alfa-2 A; Gm12597; ifa; Ifa1; Ifa2; IFL; IFN; IFN alfa; IFN a; IFN1@; IFNA; IFNA@; IFNA1; IFNA13; Ifna15; IFNA2; IFNA2A; IFNA2B; IFNA2C; IFNA3; IFNA6; Ifnaa; IFNAalfaIFN-alfa-1/13; IFNalfa; IFN-alfa; IFN-alfa 1 b; IFN-alfa1; IFN-alfa-1; IFN-alfa-1/13; IFN-alfa-2; IFN-alfa-6; IFN-alfaA; IFN-alfaD; IFN-gamma; IFNa; INFA2; interferón; interferón alfa, interferón alfa 1; interferón alfa 15; interferón alfa 1 b; interferón alfa 2; interferón alfa 2 A; interferón alfa 2 b; interferón alfa A; gen de la familia de interferón alfa 1; familia de interferón alfa 2, gen 2; proteína interferón alfa, interferón alfa-1; precursor de interferón alfa-1; Interferón alfa-1/13; interferón alfa-2; Interferón alfa-A; Interferón alfa-D; Interferón tipo A1/A2; interferón tipo A3; interferón, alfa 1; interferón, alfa 2; interferón-alfa; interferón-alfa 1; interferón alfa1; interferón alfa-6; LeIF A; LeIF D; MGC138207; MGC138505; MGC138507; MuIFN-alfa-A; nuevo miembro de l
Intervalo del ensayo De 0,12 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17194779
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EB5RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17194323
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EB5RB
96 pruebas
676.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bovine IFN-alpha quantitates bovine IFN-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IFN-alpha.
IFN alpha (Interferon alpha) is a Type I interferon belonging to a family of structurally related, species-specific proteins exclusive to vertebrates. The interaction of IFN-alpha with its receptor component result in the activation of a number of signaling pathways which are mainly involved in innate immune response against viral infection. In humans, the gene for IFN alpha is located on on chromosome 9. The type I interferons consist of 14 different alpha isoforms (subtypes with slightly different specificities), and single beta, omega, epsilon and kappa isoforms. Homologous molecules are found in many species, including rats and mice (and most mammals), and have been identified in birds, reptiles and fish species. IFN alpha is produced primarily by plasmacytoid dendritic cells, is a potent component of the anti-viral innate immune response and modulates adaptive immunity. Diseases associated with the dysfunction of IFN alpha include Hepatitis C and Hepatitis.
Especificaciones
Especificaciones
Interferón alfa-2 A; Gm12597; ifa; Ifa1; Ifa2; IFL; IFN; IFN alfa; IFN a; IFN1@; IFNA; IFNA@; IFNA1; IFNA13; Ifna15; IFNA2; IFNA2A; IFNA2B; IFNA2C; IFNA3; IFNA6; Ifnaa; IFNAalfaIFN-alfa-1/13; IFNalfa; IFN-alfa; IFN-alfa 1 b; IFN-alfa1; IFN-alfa-1; IFN-alfa-1/13; IFN-alfa-2; IFN-alfa-6; IFN-alfaA; IFN-alfaD; IFN-gamma; IFNa; INFA2; interferón; interferón alfa, interferón alfa 1; interferón alfa 15; interferón alfa 1 b; interferón alfa 2; interferón alfa 2 A; interferón alfa 2 b; interferón alfa A; gen de la familia de interferón alfa 1; familia de interferón alfa 2, gen 2; proteína interferón alfa, interferón alfa-1; precursor de interferón alfa-1; Interferón alfa-1/13; interferón alfa-2; Interferón alfa-A; Interferón alfa-D; Interferón tipo A1/A2; interferón tipo A3; interferón, alfa 1; interferón, alfa 2; interferón-alfa; interferón-alfa 1; interferón alfa1; interferón alfa-6; LeIF A; LeIF D; MGC138207; MGC138505; MGC138507; MuIFN-alfa-A; nuevo miembro de l
0,12 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
IFNA1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
IFN alfa
4 h 45 min
De 0,12 a 30 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
P07348
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min