missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bovine IFN-alpha ELISA Kit

Bovine IFN-alpha quantitates bovine IFN-alpha in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ EB5RB

Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17194323

  • 594.00€ / paquete de 96

Fecha estimada de envío: 31-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Bovine IFN-alpha quantitates bovine IFN-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IFN-alpha.

El IFN alfa (interferón alfa) es un interferón de tipo I que pertenece a una familia de proteínas relacionadas estructuralmente y específicas de especies exclusivas de los vertebrados. La interacción de IFN alfa con su componente receptor resulta en la activación de una serie de vías de señalización que están principalmente involucradas en la respuesta inmune innata contra la infección vírica. En los seres humanos, el gen del IFN alfa se encuentra en el cromosoma 9. Los interferones de tipo I constan de 14 isoformas alfa diferentes (subtipos con características específicas ligeramente diferentes), e isoformas beta, omega, épsilon y kappa. Las moléculas homólogas se encuentran en muchas especies, incluyendo ratas y ratones (y la mayoría de los mamíferos), y se han observado en especies de aves, reptiles y peces. El IFN alfa, producido principalmente por células dendríticas plasmacitoides, es un potente componente de la respuesta inmunitaria innata antiviral y modula la inmunidad adaptativa. Las enfermedades asociadas con la disfunción de IFN alfa incluyen la hepatitis C y la hepatitis.
Especificaciones

Especificaciones

Interferón alfa-2 A; Gm12597; ifa; Ifa1; Ifa2; IFL; IFN; IFN alfa; IFN a; IFN1@; IFNA; IFNA@; IFNA1; IFNA13; Ifna15; IFNA2; IFNA2A; IFNA2B; IFNA2C; IFNA3; IFNA6; Ifnaa; IFNAalfaIFN-alfa-1/13; IFNalfa; IFN-alfa; IFN-alfa 1 b; IFN-alfa1; IFN-alfa-1; IFN-alfa-1/13; IFN-alfa-2; IFN-alfa-6; IFN-alfaA; IFN-alfaD; IFN-gamma; IFNa; INFA2; interferón; interferón alfa, interferón alfa 1; interferón alfa 15; interferón alfa 1 b; interferón alfa 2; interferón alfa 2 A; interferón alfa 2 b; interferón alfa A; gen de la familia de interferón alfa 1; familia de interferón alfa 2, gen 2; proteína interferón alfa, interferón alfa-1; precursor de interferón alfa-1; Interferón alfa-1/13; interferón alfa-2; Interferón alfa-A; Interferón alfa-D; Interferón tipo A1/A2; interferón tipo A3; interferón, alfa 1; interferón, alfa 2; interferón-alfa; interferón-alfa 1; interferón alfa1; interferón alfa-6; LeIF A; LeIF D; MGC138207; MGC138505; MGC138507; MuIFN-alfa-A; nuevo miembro de la familia de interferón alfa (Ifna); OTTMUSG00000007655
0,12 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
IFNA1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,12 a 30 ng/ml
Biotina
Suero
P07348
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
IFN alfa
4 h 45 min
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales