missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Bovine Albumin Cohn Modified, Lyophilized

Used to solubilize lipids, as blocking agent in Western blots or ELISA applications.

Marca:  MP Biomedicals™ 08840043

Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444296

  • 347.00€ / 100 g

Fecha estimada de envío
04-06-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Cohn modified, heat-shocked fractionated
Especificaciones

Especificaciones

Albumins
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
6.84
100g
Store at 2° to 8°C
Protein: >96%
Powder
>96% By Protein Electrophoresis (Albumin Fraction V)
Bovine
Bovine albumin
Videos
SDS
Documentos

For Research Use Only.