Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior
Material: Acero inoxidable; para usar con: UN450
Marca: Memmert™ U750B04362
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
- Carga máxima por bandeja: 8 kg
Especificaciones
UN450 | |
Acero inoxidable | |
Borde de 15 mm |
Hasta 8 kg | |
Accesorio, bandeja antigoteo |