Learn More
Memmert™ Bottom Drip Tray
Material: Stainless Steel; For Use With: UF450
Marca:  Memmert™ U450B04362
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15826311
  • 290.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
  • Max. loading per tray: 8 kg
Especificaciones
Especificaciones
Accessory, Drip Tray
UF450
Up to 8 kg
Stainless Steel
15 mm rim