Learn More
Sampling Systems™ Bottle Liquid Sampler
Incorporates a spring loaded mechanism, which means that liquid only flows in when the handle is squeezed allowing samples to be taken from set locations. Sampling Systems™ Bottle Liquid Sampler takes samples straight into the bottle.
515.00€ - 645.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
---|---|
Material | Acero inoxidable con frasco de vidrio |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15859321
|
Sampling Systems™
5031C-1000 |
1000 mm | Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15869321
|
Sampling Systems™
5031C-1500 |
1500 mm | Frasco de vidrio de 500 ml, tapa de frasco |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15879321
|
Sampling Systems™
5031S-1000 |
1000 mm | Frasco de vidrio de 500 ml |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15889321
|
Sampling Systems™
5031S-1500 |
1500 mm | Frasco de vidrio de 500 ml |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 316L Stainless Steel sampler body
- Glass bottle
- Single point
- Sampling for low to medium viscosity liquids
- Ideal for low volume (unit dose) sampling
- The sampler is available with a cover that stops the bottle getting wet
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos | |
Acero inoxidable con frasco de vidrio | |
500 mL |