Learn More
Sampling Systems™ Bottle Liquid Sampler
Incorporates a spring loaded mechanism, which means that liquid only flows in when the handle is squeezed allowing samples to be taken from set locations. Sampling Systems™ Bottle Liquid Sampler takes samples straight into the bottle.
Marca: Sampling Systems™ 5031S-1000
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
Descripción
- Cuerpo del tomamuestras de acero inoxidable 316L
- Frasco de vidrio
- Punto único
- Muestreo de líquidos de viscosidad baja a media
- Ideal para muestras de volumen bajo (dosis unitaria)
- El tomamuestras está disponible con una cubierta que detiene que el frasco se moje
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos | |
Frasco de vidrio de 500 ml | |
1000 mm |
Acero inoxidable con frasco de vidrio | |
500 mL |