missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Grey Narrow Neck Bottle

Use an opague grey bottle for storage and sampling when working with photosensitive materials. Kartell™ Grey Narrow Neck Bottle features sloping shoulders to reduce the tendency for residue deposits.

Marca:  Kartell™ 0323100

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12607815

Cantidad Precio
1 50.05€ / paquete de 50
6 45.72€ / paquete de 50
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta


Especificaciones

Especificaciones

250 mL
Gray
Yes
Yes
25mL
250 mL
23mm
Polyethylene
Grey
131mm
Videos
Documentos