Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos tipo Boston con boca estrecha de vidrio de color ámbar con tapón
Catalog Number p-4521648
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
500 ml
Nivel:
Procesados
Sin procesar
N.º por caja:
12
Diseñados para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que es necesario una protección contra la luz.
Diseñado para recoger muestras de agua para una gran variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos en los que sea necesario una protección contra la luz.Los frascos redondos de boca estrecha de vidrio ámbar Thermo Scientific™ tipo Boston se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados, del mismo modo que los frascos certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
  • Frasco de vidrio sódico-cálcico de color ámbar de tipo III; recomendado para muestras sensibles a la luz
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 125 y 1000 ml
  • Los tapones están ensamblados en los frascos
Incluye:
Los frascos certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada frasco cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los frascos procesados se procesan de la misma forma que los frascos certificados y presentan las mismas características que estos, pero los frascos no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los frascos sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno. Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacidad 125 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 22-400 mm
Tipo de tapón Tapón con parte superior cerrada
Diámetro (métrico) 48 mm
Altura (imperial) 4,4 in
Altura (métrico) 112 mm
Tipo de producto Frasco
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Parámetros de certificación Ninguno
Color Ámbar
Descripción Boston, vidrio ámbar, redondo
Diámetro interior (imperial) 0,56 in
Diámetro (imperial) 1,88 in
Diámetro interior (métrico) 1,4 cm
Material Vidrio (tipo 3)
N.º por caja 12
Tapones de repuesto B267-2200UB
Color del tapón Blanco
Nivel Sin procesar
Material de revestimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen hasta el borde (imperial) 4,3 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 128 mL
Certificaciones/conformidad Ninguno
Boca Estrecha