Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitado de perfil bajo de vidrio borosilicatado de alta resistencia con boquilla
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Descripción
Vaso de precipitados tabique espeso
• Vaso de precipitados
• Vaso de precipitados
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro exterior (métrico) | 130 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Vidrio borosilicatado |
Acabado | Mate |
Altura (métrico) | 190 mm |
Incluye | Con boquilla |
Cantidad | Paquete de 4 |
Tipo | Beaker |
Graduated | Sí |