Learn More
Duran™ Embudos de filtración de vidrio de borosilicato tipo 3D
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los embudos de filtración de vidrio de borosilicato DURAN™ tipo 3D se usan para química de preparativos y análisis inorgánicos cualitativos.
Marca:  Duran™ 258520401
22.57 EUR hasta el 2019-12-31
Use el código promocional "13870" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424461
  • 36.45€ / cada uno
Stock Remoto 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Good thermal shock and chemical resistance 
  • Mate to the filtering flask via a conical rubber seal (GUKO)
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
4
50 ml
35 mm
Embudo de filtro