Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. El vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ está disponible en una gran variedad de tamaños.
Marca: Fisherbrand™
44.36 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.61100kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato
- Perfil alto
- Graduados
- Con boquilla
- Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
Especificaciones
Translúcido | |
Vidrio de borosilicato | |
Boquilla | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil alto |
400 ml | |
Mate | |
Paquete de 10 | |
Sí | |
Graduación en blanco |