Learn More
Robu™ Borosilicate Glass Standard Filter Crucibles
Marca:  Robu™ 20305
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032151
  • 21.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío
15-10-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
30mL
36mm
56mm
Standard Filter Crucible
36mm
Analytical filtration in laboratories
5
Borosilicate Glass