missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Borosilicate Glass Standard Filter Crucibles

Marca:  Robu™ 20502

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10429691

  • 15.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Borosilicate Glass
46mm
Analytical filtration in laboratories
2
50mL
46mm
61mm
Standard Filter Crucible
Videos
Documentos