Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
Marca: Kimble Chase™ 4205300214
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Cromatografía de intercambio de iones | |
11 mm | |
Tipo I | |
300 mm | |
Tapón de llave de paso de PTFE |
1 unidad | |
Columna de cromatografía plana | |
25 ml | |
Vidrio de borosilicato |