Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos n.º 1 de vidrio borosilicatado
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los cubreobjetos rectangulares de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ están disponibles en una gran variedad de tamaños. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12303148
  • 4.45€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
  • Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
  • Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Especificaciones
Cubreobjetos
Vidrio sodocálcico
50 mm
24 x 50 mm
Rectángulo
24 mm
#1,5 (de 0,16 a 0,19 mm)
100/paq.