missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Borosilicate Glass Micro-Filter Funnels

Marca:  Robu™ 28043

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10410462

  • 29.50€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

6mm
Unground joint
Micro filter funnel
55 mm
Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
3
4 mL
Borosilicate Glass
Videos
Documentos