Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz de fondo redondo con brida plana, brida con ranura, resistente al vacío
La parte inferior de un matraz de fondo redondo con brida plana tiene una forma similar a un balón de destilación y es apropiada para trabajos preparativos en los que se producen sustancias sólidas y líquidas, y posibilita trabajar bajo presión o vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 243957102
Detalles adicionales : Peso : 1.39700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008180
  • 271.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Brida con ranura: se puede insertar un anillo de sellado (junta tórica) en la ranura, por medio del cual el recipiente está firmemente cerrado
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared sólido
  • Utilice hasta el vacío técnicamente máximo posible y, por lo tanto, la máxima seguridad para el usuario (siga las instrucciones de seguridad)
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
Presión máxima de 1 bar
Vidrio de borosilicato 3.3
1/paq.
250 °C
4000 ml
Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; a la temperatura de uso máxima de 250 °C y la presión de funcionamiento máxima, la diferencia de temperatura en la pared de vidrio de los recipientes de reacción de brida plana no debe superar los 30 °C
DN 100
Certificados
Ver productos accesorios