Learn More
DWK Life Sciences Tapa de brida plana DURAN™, 4 cuellos esmerilados estándar, con cuellos laterales (esmerilados estándar): 2 x 29/32 en ángulo, 1 x 14/23 en ángulo
La tapa de un recipiente de ventilador plano es adecuada para cerrar, pero también para combinarla con otros componentes de junta esmerilada (por ejemplo, embudo de goteo, ejes de agitación, etc.) debido a las juntas esmeriladas estándar.
Marca:  DWK Life Sciences 243964603
264.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.43800kg
Código de producto. 10642581
  • 278.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que se consideran una alternativa a los matraces redondos y constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas por medio de un anillo de sujeción. Un sello o una grasa de molienda evitan que las superficies de molienda se inclinen. El recipiente de brida plana se puede combinar con otros componentes (por ejemplo, embudos de goteo, ejes de agitación, etc.) mediante varias juntas esmeriladas estándar en la tapa. Los recipientes de brida plana son adecuados para trabajos de preparación como reacciones generales, destilaciones, evaporación y secado de sustancias sólidas y viscosas. Gracias a sus paredes, los recipientes de brida plana son adecuados para trabajar de forma segura bajo presión y vacío.
  • Forma plana
  • Con un cuello medio: 29/32 y tres cuellos laterales (esmerilados estándar): 2 × 29/32 en ángulo; 1 x 14/23 en ángulo
  • Resistentes a la presión y al vacío debido a la geometría y grosor de pared
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
Presión máxima de 1 bar
Procesos químicamente y termalmente exigentes; trabajo seguro bajo presión o vacío
1/paq.
Vidrio de borosilicato 3.3
2 × NS 29/32 en ángulo; 1 × NS 14/23 en ángulo
NS 29/32