Learn More
Merck Piezas de repuesto para dispensador de filtro disolvente
Piezas de repuesto para dispensadores de filtro disolvente de 25 mm
Marca: Merck XX6602501
478.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
AccesoriosXX6602501 Matraz y tapón de neoprenoXX3002502 Junta del soporte de filtro, PTFEXX3002510 Pantalla del soporte del portafiltros, acero inoxidableEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Dispensador de filtración de disolvente | |
No estéril | |
Matraz y tapón de neopreno; diámetro: 25 mm | |
0,98 in | |
25 mm |
Sí | |
Vidrio de borosilicato | |
Dispensador de tapones | |
100 mL | |
25 mm |