Learn More
IKA™ Matraz de evaporación de vidrio de borosilicato para rotavapores RV 10.85
Marca: IKA™ 0003740600
118.59 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Rotavapores RV 10.85 | |
2000 mL |
Matraz de evaporación | |
1 unidad |