Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuentagotas, ámbar, en vidrio cal-soda, con pipeta de vidrio transparente intercambiable,esmerilado NS, completo con perilla
156.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Descripción
Los frascos cuentagotas son adecuados para líquidos que deben dispensarse en pequeñas cantidades, especialmente gota a gota. El frasco de vidrio ámbar proporciona protección contra la luz para los reactivos fotosensibles. Se suministra con una perilla y una pipeta de vidrio transparente esmerilado. Hay disponibles pipetas transparente y perillas de caucho natural de repuesto.
- El frasco de vidrio ámbar proporciona protección contra la luz para los reactivos fotosensibles
- Pipeta de vidrio transparente con junta esmerilada estándar
- Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
- Perilla de caucho natural
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Descripción | Del borosilicato 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dosificación de líquidos fotosensibles y reactivos |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |