Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Distilling Flask
Marca:  Kimble Chase™ 606200-0824
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12753047
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
1000 mL
Vertical
Round
Borosilicate Glass
24/40
130 mm