Learn More
Columnas de LC Quickfit™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos de porosidad 0. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente. La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
Marca: Quickfit CR20/50
164.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23000kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.La columna de cromatografía Quickfit™ con llave de paso Rotaflo™ incluye un disco sinterizado de vidrio de porosidad 0 resistente a los productos químicos. La llave de paso de PTFE proporciona un control preciso del caudal de eluyente.La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™.
- Con llave de paso Rotaflo™ de PTFE para un control preciso de flujo de eluyente
- Disco sinterizado de vidrio resistente a productos químicos con porosidad de 0
- La toma de vidrio esmerilado acepta depósitos de reactivos Quickfit™
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
20 mm | |
Columna | |
500 mm | |
Toma 19/26 |
Columna para cromatografía | |
1/pack | |
Vidrio borosilicatado Pyrex™ | |
Llave de paso GP Rotaflo™ con un calibre de 3 mm |