Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Centrifuge Tube
Withstands RCF up to 700. Design and accuracy meet ASTM (American Society for Testing and Materials) specifications.
Marca:  BRAND™ 362038
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11874050
  • 65.55€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío
06-05-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Soportan una RCF de hasta 700.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (boro 3.3)
  • Cilíndrico con fondo cónico
Specifications
Specifications
Cónicos
203 mm
Tubo para centrífuga
2
91 mm
700 x g
100 ml
Videos
SDS
Documents