Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Centrifuge Tube
Withstands RCF up to 700. Design and accuracy meet ASTM (American Society for Testing and Materials) specifications.
Marca: BRAND™ 362138
139.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Soportan una RCF de hasta 700.
- Hechos de vidrio de borosilicato (boro 3.3)
- Cilíndrico con fondo cónico
Especificaciones
100 ml | |
160 mm | |
Cónico | |
700 x g |