Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca: Robu™ 21122
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
65 mm | |
10 mm | |
56 mm | |
65 mm | |
Embudo de filtración Buchner |
125 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
2 |