Learn More
Robu™ Embudos con filtro Buchner de vidrio de borosilicato
Marca: Robu™ 21252
Detalles adicionales : Peso : 0.11100kg
Especificaciones
Embudo de filtración Buchner | |
250 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Gran resistencia a la mayoría de productos químicos, como disolventes, ácidos y álcalis | |
2 |
85mm (DE); 80mm (DI) | |
18 mm | |
65 mm | |
85 mm |