Learn More
Duran™ Borosilicate Glass Blanks
Marca:  Duran™ 210365708
Detalles adicionales : Peso : 1.54000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291639
  • 156.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío
12-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
184 mm
Horned Flat Flange
Blank
Borosilicate Glass
70 mm
Videos