Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper
Solid or semi-hollow with octagonal grip. BRAND™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper is constructed from Boro 3.3. to DIN 12252 standards.
Marca:  BRAND™ 144540
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10643012
  • 22.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hecho de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. conforme a DIN 12252)
  • Sólido o semihueco
  • Agarre octogonal
Especificaciones
Especificaciones
Semihueco con agarre octogonal
NS 34/35
Vidrio de borosilicato
Tapón con junta cónica esmerilada
1/paq.
NS 34/35