Learn More
Duran™ Tapas para desecador de borosilicato con mando
Se adapta a la base de desecador con brida plana correspondiente. La tapa de borosilicato Duran™ con mando proporciona un cierre al vacío.
Marca:  Duran™ 244106102
Detalles adicionales : Peso : 1.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10007820
  • 86.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío
15-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Clear glass
  • Knob lid
  • Fits all desiccator bases with corresponding flat flange
  • Vacuum-tight
Especificaciones
Especificaciones
Brida de 270 mm
Borosilicato Duran
todos los tipos de bases
Unidad
Tapa de desecador
107 mm