Learn More
Duran™ Tapas para desecador de borosilicato
Para ayudar en el proceso de secado cuenta con tapa de vidrio de borosilicato Duran™ que ayuda a que los elementos de ayuda de sellado se sequen en el desecador.
Marca: Duran™ 244206906
Detalles adicionales : Peso : 2.91000kg
Descripción
- Estanqueidad a prueba de vacío
- Vidrio de borosilicato DURAN™ 3.3
Especificación
380mm flange | |
Duran Borosilicate | |
Standard NS 24/29 Ground Joint Stopcocks |
Unidad | |
Desiccator Lid | |
137mm |