Learn More
Eterato de boro de trifluoruro de dimetilo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71892
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
353-42-4
C2H6BF3O
113.87
MFCD00013192
KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
2724165
dimetiloxonio(trifluoro)boranuida
COC.FB(F)F
353-42-4
C2H6BF3O
113.87
MFCD00013192
KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
2724165
dimetiloxonio(trifluoro)boranuida
COC.FB(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dimethyl etherate
Punto de fusión -14.0°C
Color Marrón
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 127.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2O·BF3
Índice de refracción 1.3070 to 1.3090
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.87
Porcentaje de pureza ≈60% (BF3)
Forma física Líquido, fumante en aire húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron trifluoride dimethyl etherate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.