Learn More
Estándar de boro, 1000 mg/l en H2O (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
B | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Boron Standard |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Grado | Assurance |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Concentración de Matrix N.º deN.º H2O 1000 μg/ml PLB9-2Y, -2T, -2X 10 000 PLB9-3Y, -3X |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Certificado de análisis | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
Disolvente o matriz | H2O |
Cantidad | 500 mL |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Mostrar más |
Product intended for laboratory use only