Learn More
Estándar de boro, 1000 mg/l en H2O (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-217881
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
7440-42-8, 7732-18-5
B
10.81
MFCD00134034 MFCD00151272
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
5462311
CHEBI:27560
boro
[B]
7440-42-8, 7732-18-5
B
10.81
MFCD00134034 MFCD00151272
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
5462311
CHEBI:27560
boro
[B]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
B1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Boron Standard
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de Matrix        N.º deN.º
H2O    1000 μg/ml    PLB9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLB9-3Y, -3X
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Disolvente o matriz H2O
Cantidad 30 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Product intended for laboratory use only