Learn More
Nitruro de boro, polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824633
81.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
Boranimina
B=N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
Boranimina
B=N
Boron nitride is used as polymorph, cosmetics, paints, dental cements, and pencil leads. It is also used in xerographic process and laser printers as a charge leakage barrier layer of the photo drum, fillers, processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Color Blanco
Forma física Polvo de 4-8 micrómetros
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Olor Odorless
Densidad 3.48