Learn More
Pasta de nitruro de boro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4864969
34.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
B=N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10043-11-5
BN
24.82
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
66227
CHEBI:50883
B=N
Resistente a metales fundidos y sales, alta conductividad térmica y fuerza dieléctrica
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Color Blanco
Forma física Pasta
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC boranimine
Olor Odorless
Aspecto White paste
Densidad 1.4